2-Klor-1,3-dinitrobensen
Leverandør: Apollo Scientific
OR471349-25G OR471349-5G
APOSOR471349-25GEA 8500 NOK
APOSOR471349-25G APOSOR471349-5G
2-Klor-1,3-dinitrobensen
2-Klor-1,3-dinitrobensen
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014689
CAS-nummer: 606-21-3
FN: 3441
ADR: 6.1,II