N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Boc-Gly-OtBu, N-Boc-glycine tert-Butyl Ester
OR471611-100G
APOSOR471611-100GEA 930 NOK
APOSOR471611-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191866
CAS-nummer: 111652-20-1