1-Isochromanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-one, Isochroman-1-one
OR471647-1G OR471647-25G OR471647-5G
APOSOR471647-1GEA 325 NOK
APOSOR471647-1G APOSOR471647-25G APOSOR471647-5G
1-Isochromanone 98%
1-Isochromanone
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00799232
CAS-nummer: 4702-34-5