4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Amino-5-chlorocoumaran-7-carboxylic acid, 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid, 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic Acid
OR471664-5G
APOSOR471664-5GEA 1250 NOK
APOSOR471664-5G
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 97%
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₈ClNO₃
MW: 213,62 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12923204
CAS-nummer: 123654-26-2