2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
OR4771-1G OR4771-5G OR4771-25G
APOSOR4771-1GEA 270 NOK
APOSOR4771-1G APOSOR4771-5G APOSOR4771-25G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₅H₇BN₂O₃
MW: 153,9317 g/mol
Smeltepunkt: 159…161 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094664
CAS-nummer: 628692-15-9