1,2,4,5-Tetrabrombensen
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR47827-1G OR47827-5G
APOSOR47827-1GEA 270 NOK
APOSOR47827-1G APOSOR47827-5G
1,2,4,5-Tetrabrombensen
1,2,4,5-Tetrabrombensen
Formel: C₆H₂Br₄
MW: 393,7 g/mol
Smeltepunkt: 180…182 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000063
CAS-nummer: 636-28-2
EINECS: 211-253-3