4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
OR4799-1G OR4799-5G OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA 270 NOK
APOSOR4799-1G APOSOR4799-5G APOSOR4799-25G
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318113
CAS-nummer: 68162-47-0