1H-Indazole-4-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR48010-1G OR48010-500MG
APOSOR48010-1GEA 4225 NOK
APOSOR48010-1G APOSOR48010-500MG
1H-Indazole-4-carbonitrile
1H-Indazole-4-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09261250
CAS-nummer: 861340-10-5