1H-Indazole-7-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR48020-1G OR48020-250MG
APOSOR48020-1GEA 4000 NOK
APOSOR48020-1G APOSOR48020-250MG
1H-Indazole-7-carbonitrile
1H-Indazole-7-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Smeltepunkt: 160 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10696804
CAS-nummer: 256228-64-5