4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480203-1G OR480203-5G
APOSOR480203-1GEA 2175 NOK
APOSOR480203-1G APOSOR480203-5G
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₇NO₂S₂
MW: 213,28 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00173757
CAS-nummer: 175202-48-9