2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,2-Dimethyltetrahydropyran-4-one
OR480217-10G OR480217-1G OR480217-5G
APOSOR480217-10GEA 2275 NOK
APOSOR480217-10G APOSOR480217-1G APOSOR480217-5G
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Kokepunkt: 60…64 °C/8mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01549337
CAS-nummer: 1194-16-7