(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR480255-1G OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA 875 NOK
APOSOR480255-1G APOSOR480255-250MG
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Smeltepunkt: 26…28 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09743969
CAS-nummer: 22620-34-4