4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 1450 NOK
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002599
CAS-nummer: 14091-15-7