L-m-Tyrosine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480304-1G OR480304-5G
APOSOR480304-1GEA 1325 NOK
APOSOR480304-1G APOSOR480304-5G
L-m-Tyrosine 95%
L-m-Tyrosine
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063059
CAS-nummer: 587-33-7