Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR480619-1G OR480619-5G OR480619-10G
APOSOR480619-1GEA 270 NOK
APOSOR480619-1G APOSOR480619-5G APOSOR480619-10G
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,1066 g/mol
Smeltepunkt: 87…88 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04972046
CAS-nummer: 16732-69-7