Benzyl acrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480651-100G OR480651-250G
APOSOR480651-100GEA 2100 NOK
APOSOR480651-100G APOSOR480651-250G
Benzyl acrylate 97%
Benzyl acrylate
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00048147
CAS-nummer: 2495-35-4