N-ɑ-Boc-N(in)-formyl-L-tryptophan 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-Boc-1-formyl-L-tryptophan, N-ɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-N1-formyl-L-tryptophan, N-ɑ-Boc-N1-formyl-L-tryptophan, Boc-Trp(For)-OH, Boc-Trp(CHO)-OH
OR480669-100G
APOSOR480669-100GEA 4225 NOK
APOSOR480669-100G
N-ɑ-Boc-N(in)-formyl-L-tryptophan 97+%
N-alpha-Boc-N(in)-formyl-L-tryptophan
Formel: C₁₇H₂₀N₂O₅
MW: 332,36 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00065992
CAS-nummer: 47355-10-2