(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-Boc-L-serine benzyl ester, Boc-Ser-OBzl, BOC-L-Serine benzyl ester
OR480702-25G OR480702-100G
APOSOR480702-25GEA 1075 NOK
APOSOR480702-25G APOSOR480702-100G
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
Formel: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,3 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00076983
CAS-nummer: 59524-02-6