3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480723-25G OR480723-5G
APOSOR480723-25GEA 4400 NOK
APOSOR480723-25G APOSOR480723-5G
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,01 g/mol
Smeltepunkt: 127 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10000958
CAS-nummer: 392662-65-6