Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR480747-10G OR480747-25G
APOSOR480747-10GEA 825 NOK
APOSOR480747-10G APOSOR480747-25G
Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Boc-Lys(Fmoc)-OH
Formel: C₂₆H₃₂N₂O₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00062032
CAS-nummer: 84624-27-1