5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480765-5G
APOSOR480765-5GEA 1725 NOK
APOSOR480765-5G
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,61 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03410308
CAS-nummer: 10406-05-0