5-Nitro-1,2-benzisoxazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480767-1G
APOSOR480767-1GEA 1475 NOK
APOSOR480767-1G
5-Nitro-1,2-benzisoxazole 97%
5-Nitro-1,2-benzisoxazole
Formel: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,1200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659648
CAS-nummer: 39835-28-4