1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480770-1G OR480770-250MG
APOSOR480770-1GEA 4325 NOK
APOSOR480770-1G APOSOR480770-250MG
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₂
MW: 226,32 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09860616
CAS-nummer: 1019008-21-9