4-Isoquinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Isoquinolin-4-ol, 4-Hydroxyisoquinoline
OR48080-1G OR48080-250MG OR48080-5G
APOSOR48080-1GEA 1100 NOK
APOSOR48080-1G APOSOR48080-250MG APOSOR48080-5G
4-Isoquinolinol
4-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,1580 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00234514
CAS-nummer: 3336-49-0