2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 2-chloro-5-methylthiazole-4-carboxylate
OR480827-5G
APOSOR480827-5GEA 2075 NOK
APOSOR480827-5G
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₈ClNO₂S
MW: 205,66 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19443895
CAS-nummer: 907545-27-1