7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480830-1G OR480830-5G
APOSOR480830-1GEA 1275 NOK
APOSOR480830-1G APOSOR480830-5G
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,0500 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00744954
CAS-nummer: 16732-71-1