8-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Isoquinoline-8-carboxylic acid
OR48090-1G OR48090-250MG
APOSOR48090-1GEA 1000 NOK
APOSOR48090-1G APOSOR48090-250MG
8-Isoquinolinecarboxylic acid
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Smeltepunkt: 263…267 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06738935
CAS-nummer: 61563-43-7