6-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Isoquinolinecarboxylic Acid
OR48100-1G OR48100-250MG OR48100-5G
APOSOR48100-1GEA 1325 NOK
APOSOR48100-1G APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G
6-Isoquinolinecarboxylic acid
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09910323
CAS-nummer: 106778-43-2