2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3CAI, 3-(Chloroacetyl)-1H-indole
OR49019-5G OR49019-1G OR49019-250MG
APOSOR49019-5GEA 12775 NOK
APOSOR49019-5G APOSOR49019-1G APOSOR49019-250MG
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00464796
CAS-nummer: 28755-03-5