Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer:
3,3'-((sulphonylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))dianiline
OR49078-50G
APOSOR49078-50GEA
0
NOK
APOSOR49078-50G
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone
Formel:
C₂₄H₂₀N₂O₄S MW: 432,49 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00054738 CAS-nummer: 30203-11-3 |