5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR4941-1G OR4941-250MG OR4941-5G
APOSOR4941-1GEA 1775 NOK
APOSOR4941-1G APOSOR4941-250MG APOSOR4941-5G
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₄ClNO₃S₂
MW: 249,7 g/mol
Smeltepunkt: 69…70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02187482
CAS-nummer: 551930-53-1
FN: 3261
ADR: 8,III