2-Bromo-6-chloroaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR500007-1G OR500007-250MG OR500007-5G
APOSOR500007-1GEA 305 NOK
APOSOR500007-1G APOSOR500007-250MG APOSOR500007-5G
2-Bromo-6-chloroaniline 95+%
2-Bromo-6-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11977383
CAS-nummer: 59772-49-5