Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Carbethoxy-2-thiouracil
OR50947-25G OR50947-5G
APOSOR50947-25GEA 1175 NOK
APOSOR50947-25G APOSOR50947-5G
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₃S
MW: 200,22 g/mol
Smeltepunkt: 249…255 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006074
CAS-nummer: 38026-46-9