2-(3-Bromophenyl)triphenylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR51010-5G
APOSOR51010-5GEA 1000 NOK
APOSOR51010-5G
2-(3-Bromophenyl)triphenylene 98%
2-(3-Bromophenyl)triphenylene
Formel: C₂₄H₁₅Br
MW: 383,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28384139
CAS-nummer: 1313514-53-2