Fmoc-val-OSu 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR51362-25G OR51362-100G
APOSOR51362-25GEA 465 NOK
APOSOR51362-25G APOSOR51362-100G
Fmoc-val-OSu 94%
Fmoc-val-OSu
Formel: C₂₄H₂₄N₂O₆
MW: 436,464 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153370
CAS-nummer: 130878-68-1