2,2':5',2''-Terthiophene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
OR51731-25G
APOSOR51731-25GEA
1200
NOK
APOSOR51731-25G
2,2':5',2''-Terthiophene 98%
2,2':5',2''-Terthiophene
Formel:
C₁₂H₈S₃ MW: 248,39 g/mol Kokepunkt: 160 °C/0,1mmHg Smeltepunkt: 93…96 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00012167 CAS-nummer: 1081-34-1 |