3-Chloro-2-formylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
OR51758-1G OR51758-250MG
APOSOR51758-1GEA 825 NOK
APOSOR51758-1G APOSOR51758-250MG
3-Chloro-2-formylpyridine
3-Chloro-2-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09991855
CAS-nummer: 206181-90-0