5-Bromo-2-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 360 NOK
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
MW: 297,9200 g/mol
Smeltepunkt: 55 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09753734
CAS-nummer: 64085-52-5