4'-Ethynylacetophenone 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone, 1-(4-Ethynylphenyl)ethanone, 1 - (4 - Ethynyl - phenyl) - ethanone, Ethanone,1-(4-ethynylphenyl)-
OR51810-10G OR51810-1G OR51810-5G
APOSOR51810-10GEA 7525 NOK
APOSOR51810-10G APOSOR51810-1G APOSOR51810-5G
4'-Ethynylacetophenone 94%
4'-Ethynylacetophenone
Formel: C₁₀H₈O
MW: 144,173 g/mol
Smeltepunkt: 68…71 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04974025
CAS-nummer: 42472-69-5