4-Isopropylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: (4-Isopropylphenyl)methanamine
OR51842-25G
APOSOR51842-25GEA 2075 NOK
APOSOR51842-25G
4-Isopropylbenzylamine 98%
4-Isopropylbenzylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00025580
CAS-nummer: 4395-73-7
FN: 2735
ADR: 8,III