Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4-bromo-2-methylbenzoate
OR51873-1G OR51873-25G OR51873-5G
APOSOR51873-1GEA 610 NOK
APOSOR51873-1G APOSOR51873-25G APOSOR51873-5G
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09954957
CAS-nummer: 99548-55-7