6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
OR51966-100G OR51966-25G
APOSOR51966-100GEA 8700 NOK
APOSOR51966-100G APOSOR51966-25G
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188,1800 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00209983
CAS-nummer: 2437-17-4