tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2,6-Diaza-spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester oxalate salt, tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate
OR51986-1G OR51986-250MG OR51986-5G
APOSOR51986-1GEA 1700 NOK
APOSOR51986-1G APOSOR51986-250MG APOSOR51986-5G
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate
Formel: C₁₂H₂₀N₂O₆
MW: 288.3 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11976177
CAS-nummer: 1227382-01-5