Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
OR52086-5G OR52086-10G OR52086-25G
APOSOR52086-5GEA 325 NOK
APOSOR52086-5G APOSOR52086-10G APOSOR52086-25G
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₉NO₂
MW: 233,3100 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09750949
CAS-nummer: 10315-06-7