1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Oxazole-5-carbaldehyde
OR52173-1G OR52173-250MG
APOSOR52173-1GEA 4675 NOK
APOSOR52173-1G APOSOR52173-250MG
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02179513
CAS-nummer: 118994-86-8