2-Hydroksy-m-anisaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52177-100G OR52177-10G OR52177-500G
APOSOR52177-100GEA 700 NOK
APOSOR52177-100G APOSOR52177-10G APOSOR52177-500G
2-Hydroksy-m-anisaldehyd
2-Hydroksy-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Kokepunkt: 265…266 °C
Smeltepunkt: 40…42 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003322
CAS-nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3