2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR5220-1G OR5220-250MG
APOSOR5220-1GEA 5875 NOK
APOSOR5220-1G APOSOR5220-250MG
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Formel: C₅H₂BrClOS
Smeltepunkt: 61…62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09064979
CAS-nummer: 197370-13-1
FN: 1759
ADR: 8,III