(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52221-5G
APOSOR52221-5GEA 1850 NOK
APOSOR52221-5G
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Formel: C₄H₇N₃O
MW: 113,1200 g/mol
Smeltepunkt: 72…75 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16710296
CAS-nummer: 135242-93-2