2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethylphenyl)borane
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 2950 NOK
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Smeltepunkt: 127…129 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236060
CAS-nummer: 5980-97-2