tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate, Piperidine-2,4-dione, N-BOC protected
OR52261-1G
APOSOR52261-1GEA 180 NOK
APOSOR52261-1G
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213,2304 g/mol
Smeltepunkt: 111…112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10566071
CAS-nummer: 845267-78-9